L(-)-Tryptophan
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
37422.01 37422.02 37422.03 37422.04
SERA37422.01EA 0 EUR
SERA37422.01 SERA37422.02 SERA37422.03 SERA37422.04
L(-)-Tryptophan
L(-)-Tryptophan
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 290 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064340
CAS nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929