(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 938-79-4
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Kookpunt: 270…272 °C Dichtheid: 1,055 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00063165 CAS nummer: 938-79-4 |