L(-)-Tyrosine
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
4031323.0250
4031323.1000
BACE4031323.0250EA
0
EUR
BACE4031323.0250
BACE4031323.1000
L(-)-Tyrosine
L(-)-Tyrosine
Formule:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181.19 g/mol Kookpunt: 351 Smeltpunt: 285 Dichtheid: 1.41 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002606 CAS nummer: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 13,09907 |