L(-)-Tyrosine
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
08125-1 08125-2
BMOL08125-1EA 0 EUR
BMOL08125-1 BMOL08125-2
L(-)-Tyrosine
L(-)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Kookpunt: 351
Smeltpunt: 285
Dichtheid: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002606
CAS nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907