L(-)-Tyrosine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
T207.1 T207.2 T207.3
ROTHT207.1EA 19.9 EUR
ROTHT207.1 ROTHT207.2 ROTHT207.3
L(-)-Tyrosine
L(-)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Kookpunt: 351
Smeltpunt: 285
Dichtheid: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002606
CAS nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907