(R)-(+)-3-Butyne-2-ol 98%, 98% ee
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
366300010
366300050
ACRO366300010EA
110
EUR
ACRO366300010
ACRO366300050
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol 98%, 98% ee
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Formule:
C₄H₆O Kookpunt: 108…111 °C Dichtheid: 0,89 g/cm³ Vlampunt: 6 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00211237 CAS nummer: 42969-65-3 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |