(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 2914-69-4
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 4652597
Optical Rotation: -47° (neat)
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00190166
Formule:
C₄H₆O Kookpunt: 108…109 °C Dichtheid: 0,891 Vlampunt: 28 °C (82 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190166 CAS nummer: 2914-69-4 UN: 2929 ADR: 6.1,II |