(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L05681.MC
L05681.ME
L05681.MCEA
36
EUR
L05681.MC
L05681.ME
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol ≥99%
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 1565-74-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 217-219°
Beilstein Reference: 2041555
Optical Rotation: +47° (c=2.2 in hexane)
MDL No.: MFCD00064279
Formule:
C₉H₁₂O Kookpunt: 217…219 °C Dichtheid: 0,993 Vlampunt: 95 °C (203 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064279 CAS nummer: 1565-74-8 |