(R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 19141-40-3
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 220°
Optical Rotation: 18° (neat)
MDL No.: MFCD00145206
Formule:
C₉H₁₂O Kookpunt: 220 °C Dichtheid: 0,975 Vlampunt: 108 °C (226 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00145206 CAS nummer: 19141-40-3 |