(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(S)-2-Phenylpropan-1-ol
L13988.03
L13988.MD
L13988.03EA
192
EUR
L13988.03
L13988.MD
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 37778-99-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 220°
Optical Rotation: -18° (neat)
MDL No.: MFCD00145249
Formule:
C₉H₁₂O MW: 136.19 g/mol Kookpunt: 220 °C Dichtheid: 0.975 Vlampunt: 108 °C (226 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00145249 CAS nummer: 37778-99-7 |