D-(+)-Biotin
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
3822.1 3822.2
ROTH3822.1EA 0 EUR
ROTH3822.1 ROTH3822.2
D-(+)-Biotin
D-(+)-Biotin
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244.31 g/mol
Smeltpunt: 232…233 °C
Dichtheid: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005541
CAS nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231