1,10-Phenanthroline monohydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,10-Phenanthroline hydrate
9113.1
9113.2
ROTH9113.1EA
0
EUR
ROTH9113.1
ROTH9113.2
1,10-Phenanthroline monohydrate
1,10-Phenanthroline monohydrate
Formule:
C₁₂H₈N₂·1H₂O MW: 198.22 g/mol Smeltpunt: 93…94 °C Dichtheid: 1.259 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149973 CAS nummer: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,07291 |