1,10-Phenanthroline monohydrate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
77500-25G-F 77500-5G-F
77500-25G-FEA 218 EUR
77500-25G-F 77500-5G-F
1,10-Phenanthroline monohydrate, Supelco®
1,10-Phenanthroline monohydrate
Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Smeltpunt: 93…94 °C
Dichtheid: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149973
CAS nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36039676c6c7d27548d3c59cf533ab49364bb9f5&vid=706078ac23e33620dfe6528a926846897a534229&prid=web&clid=SAPDAM