4-Methyl-1,10-phenanthroline
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
31888.03 31888.06
31888.03EA 80.3 EUR
31888.03 31888.06
4-Methyl-1,10-phenanthroline
4-Methyl-1,10-phenanthroline
CAS No.: 31301-28-7 Molecular Formula: C13H10N2 Formula Weight: 194.24 Physical Form: Crystalline Melting Point: 144-145° MDL No.: MFCD00004978
Formule: C₁₃H₁₀N₂
Smeltpunt: 144…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004978
CAS nummer: 31301-28-7