3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
172220010
172220050
ACRO172220010EA
102
EUR
ACRO172220010
ACRO172220050
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline 98+%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Formule:
C₁₆H₁₆N₂ Kookpunt: 386 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 277…280 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004974 CAS nummer: 1660-93-1 EINECS: 216-762-4 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |