1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Mercapto-1-phenyl-1H-tetrazole, 1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5(2H)-thione
A12656.14 A12656.22 A12656.36
A12656.14EA 41.3 EUR
A12656.14 A12656.22 A12656.36
1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione ≥99%
1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione
Purity: 99% CAS No.: 86-93-1 Molecular Formula: C7H6N4S Formula Weight: 178.22 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 139068 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00003129
Formule: C₇H₆N₄S
MW: 178.22 g/mol
Smeltpunt: ∼ 145 °C (ontbinding)
Vlampunt: 138 °C (280 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003129
CAS nummer: 86-93-1
EINECS: 201-710-5
UN: 1325
ADR: 4.1 III