Linoleic acid
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
90150-100 90150-50 90150-500
CAYM90150-100EA 44.6 EUR
CAYM90150-100 CAYM90150-50 CAYM90150-500
Linoleic acid
Linoleic acid
Formule: C₁₈H₃₂O₂
Kookpunt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –5 °C
Dichtheid: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064241
CAS nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527