Linoleic acid, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
62230-25ML-F 62230-5ML-F
62230-25ML-FEA 201 EUR
62230-25ML-F 62230-5ML-F
Linoleic acid, Supelco®
Linoleic acid
Formule: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Kookpunt: 360
Smeltpunt: –5 °C
Dichtheid: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064241
CAS nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e249c7776ab623cf99dd56e541ef4d8bd0b5c7e&vid=d706be2418dfecf2812ea64dd7f2128e2448bc49&prid=web&clid=SAPDAM