Sorbic acid
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
7158.1 7158.2 7158.3
ROTH7158.1EA 0 EUR
ROTH7158.1 ROTH7158.2 ROTH7158.3
Sorbic acid
Sorbic acid
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Kookpunt: 228 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 132…135 °C
Dichtheid: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002703
CAS nummer: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM