1,5-Hexadiene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13650.14
A13650.22
A13650.36
A13650.14EA
36.6
EUR
A13650.14
A13650.22
A13650.36
1,5-Hexadiene ≥98%
1,5-Hexadiene
Purity: 98%
CAS No.: 592-42-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CH=CH2
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Turpentine-like
Melting Point: -141°
Boiling Point: 58-60°
Beilstein Reference: 1731106
UN No.: 2458
MDL No.: MFCD00008666
Formule:
C₆H₁₀ Kookpunt: 58…60 °C Smeltpunt: –141 °C Dichtheid: 0,692 Vlampunt: –27 °C (–16 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008666 CAS nummer: 592-42-7 EINECS: 209-754-7 UN: 2458 ADR: 3,II |