1,7-Octadiene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L07659.AE L07659.AP
L07659.AEEA 44.1 EUR
L07659.AE L07659.AP
1,7-Octadiene ≥97%
1,7-Octadiene
Purity: 97% CAS No.: 3710-30-3 Molecular Formula: C8H14 Formula Weight: 110.20 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Strong Melting Point: -70° Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 605288 UN No.: 2309 MDL No.: MFCD00008668
Formule: C₈H₁₄
Kookpunt: 118…120 °C
Smeltpunt: < –70 °C
Dichtheid: 0,735
Vlampunt: 5 °C (41 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008668
CAS nummer: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II