1,9-Decadiene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
31207.09
31207.18
31207.09EA
128
EUR
31207.09
31207.18
1,9-Decadiene ≥97%
1,9-Decadiene
Purity: 97%
CAS No.: 1647-16-1
Molecular Formula: CH2=CH(CH2)6CH=CH2
Formula Weight: 138.25
Flash Point: 42°(107°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.75
Refractive Index: 1.4325
Boiling Point: 169°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008670
Formule:
C₁₀H₁₈ Kookpunt: 169 °C Dichtheid: 0,75 Vlampunt: 42 °C (107 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008670 CAS nummer: 1647-16-1 EINECS: 216-711-6 UN: 3295 ADR: 3,III |