2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
155360050 155360250 155361000
ACRO155360050EA 60.5 EUR
ACRO155360050 ACRO155360250 ACRO155361000
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene 98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Formule: C₇H₁₂
Kookpunt: 94 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –114 °C
Dichtheid: 0,74 g/cm³
Vlampunt: 10 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008903
CAS nummer: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %