4'-Bromo-2'-chloroacetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A18652.14
A18652.22
A18652.14EA
81
EUR
A18652.14
A18652.22
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide ≥98%
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 3460-23-9
Molecular Formula: C8H7BrClNO
Formula Weight: 248.51
Melting Point: 151-152°
Beilstein Reference: 2719133
Formule:
H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl) Smeltpunt: 151…152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040852 CAS nummer: 3460-23-9 |