Bromoacetonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
221860050 221860250 221861000
ACRO221860050EA 36.4 EUR
ACRO221860050 ACRO221860250 ACRO221861000
Bromoacetonitrile 97%
Bromoacetonitrile
Formule: BrCNCH₂
Kookpunt: 150 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –36 °C
Dichtheid: 1,72 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001884
CAS nummer: 590-17-0
EINECS: 209-672-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %