Bromoacetonitrile 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13933.09
A13933.18
A13933.30
A13933.09EA
46.3
EUR
A13933.09
A13933.18
A13933.30
Bromoacetonitrile 96%
Bromoacetonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 590-17-0
Molecular Formula: BrCH2CN
Formula Weight: 119.95
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 150°
Beilstein Reference: 956569
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001884
Formule:
BrCNCH₂ Kookpunt: 150 °C Smeltpunt: –36 °C Dichtheid: 1,722 Vlampunt: 81 °C (178 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001884 CAS nummer: 590-17-0 EINECS: 209-672-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |