Bromoacetyl bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A19580.14 A19580.22 A19580.36
A19580.14EA 30.8 EUR
A19580.14 A19580.22 A19580.36
Bromoacetyl bromide ≥98%
Bromoacetyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 598-21-0 Molecular Formula: BrCH2COBr Formula Weight: 201.86 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Acrid Boiling Point: 147-150° Beilstein Reference: 605440 UN No.: 2513 MDL No.: MFCD00000115
Formule: BrCH₂COOBr
Kookpunt: 147…150 °C
Dichtheid: 2,324
Vlampunt: >105 °C (221 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000115
CAS nummer: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN: 2513
ADR: 8,II