6-Bromohexanoyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11063.06
A11063.14
A11063.22
A11063.06EA
40.6
EUR
A11063.06
A11063.14
A11063.22
6-Bromohexanoyl chloride ≥97%
6-Bromohexanoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 22809-37-6
Molecular Formula: C6H10BrClO
Formula Weight: 213.50
Flash Point:
Formule:
BrH₂C(CH₂)₄COOCl Kookpunt: 119…120 °C (9 mmHg) Dichtheid: 1,397 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000761 CAS nummer: 22809-37-6 EINECS: 245-236-7 UN: 3265 ADR: 8,II |