4'-Bromoacetanilide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
171571000 171570250 171575000
ACRO171571000EA 90.2 EUR
ACRO171571000 ACRO171570250 ACRO171575000
4'-Bromoacetanilide 98%
4'-Bromoacetanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Kookpunt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 166…170 °C
Dichtheid: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000092
CAS nummer: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Merck Index: 13,01383
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
GC ≥97.5 %