4'-Bromoacetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L02924.18 L02924.30
L02924.18EA 46.1 EUR
L02924.18 L02924.30
4'-Bromoacetanilide ≥98%
4'-Bromoacetanilide
Purity: 98% CAS No.: 103-88-8 Molecular Formula: C8H8BrNO Formula Weight: 214.06 Odour: Odourless Melting Point: 166-171° Beilstein Reference: 2208091 Merck Reference: 14,1399 MDL No.: MFCD00000092
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Kookpunt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 166…171 °C
Dichtheid: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000092
CAS nummer: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Merck Index: 14,1399