Methyl-5-bromovalerate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 97%
CAS No.: 5454-83-1
Molecular Formula: Br(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 79-80°/4mm
Beilstein Reference: 1749649
MDL No.: MFCD00000265
Formule:
BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃ Kookpunt: 79…80 °C (4 mmHg) Dichtheid: 1,363 Vlampunt: 99 °C (210 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000265 CAS nummer: 5454-83-1 EINECS: 226-709-7 |