6-Bromocaproic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Bromohexanoic acid
A15761.14 A15761.22 A15761.36
A15761.14EA 60.1 EUR
A15761.14 A15761.22 A15761.36
6-Bromocaproic acid ≥98%
6-Bromocaproic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4224-70-8 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 95°(203°F) Odour: Odourless Boiling Point: 165-170°/20mm Beilstein Reference: 1749740 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004422
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Kookpunt: 165…170 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 32…35 °C
Dichtheid: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Vlampunt: 95 °C (203 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004422
CAS nummer: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,III