Bronopol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
A11639.22 A11639.36 A11639.PG
A11639.22EA 136 EUR
A11639.22 A11639.36 A11639.PG
Bronopol ≥98%
Bronopol
Purity: 98+% CAS No.: 52-51-7 Molecular Formula: C3H6BrNO4 Formula Weight: 199.99 pH: 5-7 Melting Point: ca 122-132° Beilstein Reference: 1705868 Merck Reference: 14,1447 UN No.: 3241 MDL No.: MFCD00007390
Formule: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Kookpunt: 388 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼122…132 °C
Dichtheid: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007390
CAS nummer: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,1447