10-Bromo-1-decanol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 10-Bromodecanol
B21483.03 B21483.06
B21483.03EA 26.6 EUR
B21483.03 B21483.06
10-Bromo-1-decanol 95%
10-Bromo-1-decanol
Purity: 95% CAS No.: 53463-68-6 Molecular Formula: Br(CH2)10OH Formula Weight: 237.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 165-169°/10mm Beilstein Reference: 1738593 MDL No.: MFCD00041681
Formule: HO(CH₂)₉CH₂Br
Kookpunt: 165…169 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,190
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041681
CAS nummer: 53463-68-6
EINECS: 258-572-4