11-Bromo-1-undecanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
293440100 293440500
ACRO293440100EA 41.7 EUR
ACRO293440100 ACRO293440500
11-Bromo-1-undecanol 97%
11-Bromo-1-undecanol
Formule: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Kookpunt: 165…170 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 42…47 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004752
CAS nummer: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥96.0 %