6-Bromo-1-hexanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21803.14
B21803.03
B21803.06
B21803.14EA
370
EUR
B21803.14
B21803.03
B21803.06
6-Bromo-1-hexanol ≥97%
6-Bromo-1-hexanol
Purity: 97%
CAS No.: 4286-55-9
Molecular Formula: Br(CH2)6OH
Formula Weight: 181.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH Kookpunt: 105…106 °C (5 mmHg) Dichtheid: 1,384 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00002983 CAS nummer: 4286-55-9 |