Propyleenoxide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
8617.1 8617.2 8617.3
ROTH8617.1EA 0 EUR
ROTH8617.1 ROTH8617.2 ROTH8617.3
Propyleenoxide
Propyleenoxide
Formule: C₃H₆O
Kookpunt: 34,3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –112 °C
Dichtheid: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –37 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005126
CAS nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM