Glutaaraldehyd
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
4995.1 4995.2
ROTH4995.1EA 0 EUR
ROTH4995.1 ROTH4995.2
Glutaaraldehyd
Glutaaraldehyd
Formule: C₅H₈O₂
Kookpunt: 188 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,014 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00007025
CAS nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04485