1,2-Dichloorethaan
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
T869.1 T869.2
ROTHT869.1EA 26.5 EUR
ROTHT869.1 ROTHT869.2
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
Formule: ClH₂CCH₂Cl
Kookpunt: 83,5 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 13 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000963
CAS nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM