Methyleenchloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methylene chloride
6053.1 6053.2 6053.3 6053.5
ROTH6053.1EA 0 EUR
ROTH6053.1 ROTH6053.2 ROTH6053.3 ROTH6053.5
Methyleenchloride
Methyleenchloride
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Kookpunt: 39.8
Smeltpunt: –95 °C
Dichtheid: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000881
CAS nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM