Methyleenchloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methylene chloride
8424.1 8424.2 8424.3 8424.4 8424.5
ROTH8424.1EA 0 EUR
ROTH8424.1 ROTH8424.2 ROTH8424.3 ROTH8424.4 ROTH8424.5
Methyleenchloride
Methyleenchloride
Formule: CH₂Cl₂
Kookpunt: 39,8 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –95 °C
Dichtheid: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000881
CAS nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM