Chloroform
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Y015.1
Y015.2
Y015.3
Y015.4
ROTHY015.1EA
33.5
EUR
ROTHY015.1
ROTHY015.2
ROTHY015.3
ROTHY015.4
Chloroform
Chloroform
Formule:
CHCl₃ Kookpunt: 61,7 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –63 °C Dichtheid: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000826 CAS nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III Bereik: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |