Dichlooracetonitril ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10612.06 A10612.14 A10612.22
A10612.06EA 28.6 EUR
A10612.06 A10612.14 A10612.22
Dichlooracetonitril ≥98%
Dichlooracetonitril
Purity: 98+% CAS No.: 3018-12-0 Molecular Formula: C2HCl2N Formula Weight: 109.94 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4405 Odour: Pungent Boiling Point: 112-114° Beilstein Reference: 1739029 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00040886
Formule: C₂HCl₂N
Kookpunt: 112…114 °C
Dichtheid: 1,369
Vlampunt: 35 °C (95 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040886
CAS nummer: 3018-12-0
EINECS: 221-159-4
UN: 2920
ADR: 8,II