3-Chloropropionyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B25698.22
B25698.36
B25698.22EA
44.1
EUR
B25698.22
B25698.36
3-Chloropropionyl chloride ≥97%
3-Chloropropionyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 625-36-5
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -32°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 635814
UN No.: 3389
MDL No.: MFCD00000747
Formule:
C₃H₄Cl₂O Kookpunt: 143…145 °C Smeltpunt: –32 °C Dichtheid: 1,325 Vlampunt: 59 °C (138 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000747 CAS nummer: 625-36-5 EINECS: 210-890-4 UN: 3389 ADR: 6.1,I |