Chlooraceetamide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Chloroacetamide
148410010
148410050
148415000
ACRO148410010EA
81.1
EUR
ACRO148410010
ACRO148410050
ACRO148415000
Chlooraceetamide 98%
Chlooraceetamide
Formule:
C₂H₄ClNO Kookpunt: 256 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 116…120 °C Dichtheid: 0,84 g/cm³ Vlampunt: 170 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008027 CAS nummer: 79-07-2 EINECS: 201-174-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02127 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 120 °C |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥97.5 % |
Ammonium chloride (NH4Cl) | ≤0.5 % |