2,2-Dichloroacetamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00315.09
L00315.18
L00315.09EA
37
EUR
L00315.09
L00315.18
2,2-Dichloroacetamide ≥98%
2,2-Dichloroacetamide
Purity: 98+%
CAS No.: 683-72-7
Molecular Formula: C2H3Cl2NO
Formula Weight: 127.96
Melting Point: 96-101°
Boiling Point: 233-234°
MDL No.: MFCD00008015
Formule:
C₂H₃Cl₂NO MW: 127.96 g/mol Kookpunt: 233…234 °C Smeltpunt: 96…101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008015 CAS nummer: 683-72-7 EINECS: 211-674-2 |