2,2-Dichloroacetamide zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
MQ200
8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 36.4 EUR
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dichloroacetamide zS, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloroacetamide
Formule: C₂H₃Cl₂NO
MW: 127.96 g/mol
Kookpunt: 233
Smeltpunt: 98
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008015
CAS nummer: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Specification Test Results
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C