4'-Chloroacetanilide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
169950050 169950500 169952500
ACRO169950050EA 40.1 EUR
ACRO169950050 ACRO169950500 ACRO169952500
4'-Chloroacetanilide 97%
4'-Chloroacetanilide
Formule: C₈H₈ClNO
Kookpunt: 333 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 177…181 °C
Dichtheid: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000612
CAS nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to grey-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
HPLC ≥96.0 %