4'-Chloroacetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11214.14 A11214.22
A11214.14EA 67.9 EUR
A11214.14 A11214.22
4'-Chloroacetanilide ≥98%
4'-Chloroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 539-03-7 Molecular Formula: C8H8ClNO Formula Weight: 169.61 Melting Point: 178-180° Boiling Point: 333° Merck Reference: 14,2111 MDL No.: MFCD00000612
Formule: C₈H₈ClNO
Kookpunt: 333 °C
Smeltpunt: 178…180 °C
Dichtheid: 1,385
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000612
CAS nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 14,2111