Dichloorazvnzuur 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DCA
113060010 11306-0050 113062500 113060025
ACRO113060010EA 197 EUR
ACRO113060010 ACRO11306-0050 ACRO113062500 ACRO113060025
Dichloorazvnzuur 99+%
Dichloorazvnzuur
Formule: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Kookpunt: 194 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 9…11 °C
Dichtheid: 1.56 g/cm³
Vlampunt: >112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004223
CAS nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %